Principaux documents
R434272
N,N'-BIS-(2,4-DIMETHYL-PHENYL)-ETHANE-1,2-DIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H24N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.405
Numéro MDL:
Autres remarques