Principaux documents
QBD11815
Sigma-Aldrich
DBCO-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H17F4NO3
Poids moléculaire :
467.41
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Groupe fonctionnel
ester
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
InChI
1S/C26H17F4NO3/c27-19-14-20(28)25(30)26(24(19)29)34-23(33)11-5-10-22(32)31-15-18-8-2-1-6-16(18)12-13-17-7-3-4-9-21(17)31/h1-4,6-9,14H,5,10-11,15H2
Clé InChI
QKDOGIBCMTXIFN-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
DBCO-TFP ester has a DBCO which can react with an azide through copper-free "click" chemistry and a TFP ester which can react with a primary amine.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable