QBD11385
Carboxyfluorescein-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Groupe fonctionnel
phospholipid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable