Principaux documents
QBD11341
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG ®4-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H22F4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.35
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O
Clé InChI
NQNOTXOTYAWVLS-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Hydroxy-dPEG®₄-TFP ester is a hydroxy-terminated hydrophilic dPEG modifier with a TFP ester for reaction with a primary amine.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable