Principaux documents
PH005835
2-(2-amino-3-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.318
Numéro MDL:
Autres remarques