P35200
Phenylsuccinic acid
98%
Synonyme(s) :
(±)-Phenylsuccinic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
166-168 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable