Principaux documents
M75209
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol
98%
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxymethyl)pentane
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(CH2OH)2CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Beilstein:
1734432
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
pb
230 °C/753 mmHg (lit.)
Pf
57-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(C)(CO)CO
InChI
1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
JVZZUPJFERSVRN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
266.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
130 °C - closed cup