Key Documents
GF92803653
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
powder, 75micron max. particle size, 100g
Synonyme(s) :
NI056020
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 928-036-53
Poids
100 g
Taille max. des part.
75 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable