GF92732687
Chromium
foil, thickness 0.5 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.99%
Synonyme(s) :
CR000210
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 927-326-87
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.5 mm
Point d'ébullition
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable