GF83314155
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.04mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI105855
About This Item
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 833-141-55
Longueur
100 mm
Diam. du conducteur
0.25 mm
Épaisseur de l'isolation
0.04 mm
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :