Principaux documents
GF78952922
Polyetheretherketone
(PEEK), mesh, nominal aperture 300ám, size 300 × 300 mm, monofil diameter 200ám
Synonyme(s) :
EK308704
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 789-529-22
Taille
300 × 300 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable