GF74625048
Aluminum alloy 5019
wire, 0.08 mm diameter, Al95%/Mg 5%, length 20 m, temper hard
Synonyme(s) :
AB245125
About This Item
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 746-250-48
Longueur
20 m
Diamètre
0.08 mm