GF72084236
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI130250
About This Item
Produits recommandés
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 720-842-36
Taille × épaisseur
150 mm × 150 mm × 0.1 mm