Principaux documents
GF63566433
Zirconium
foil, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.2%
Synonyme(s) :
ZR000321
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141751
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.2%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 635-664-33
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
1.0 mm
pb
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable