Principaux documents
GF60185730
Platinum/Rhodium
wire, 0.50 mm diameter, Pt94%/Rh 6%, length 1 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT075130
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 601-857-30
Longueur
1 m
Diamètre
0.50 mm