GF54313332
Quartz - fused
tube, outside diameter 23.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
SI617460
About This Item
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 543-133-32
Longueur
100 mm
D.E.
23.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm