Key Documents
GF31811060
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 1 m, filament diameter 0.01mm
Synonyme(s) :
AJ615720
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 318-110-60
Longueur
1 m
Diamètre
0.01 mm , filament diameter
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable