GF31326982
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 4.8mm, L 1000 mm, wall thickness 0.8 mm
Synonyme(s) :
FP307048
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 313-269-82
Longueur
1000 mm
Épaisseur de la paroi
0.8 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable