GF29209967
Zirconium
lump, 8 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.2%
Synonyme(s) :
ZR006151
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.2%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 292-099-67
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
8 mm
Point d'ébullition
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable