GF28565590
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), sheet, thickness 2 mm, size 500 × 500 mm
Synonyme(s) :
FV303200
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 285-655-90
Taille
500 × 500 mm
Épaisseur
2 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable