GF27963209
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 5 m, filament diameter 0.1 microns
Synonyme(s) :
CU805100
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.96%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 279-632-09
Longueur
5 m
Diamètre
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm