Principaux documents
GF26689214
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.25 mm, L 1 m
Synonyme(s) :
ME311150
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 266-892-14
Longueur
1 m
Épaisseur
0.25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.