Key Documents
GF19572611
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
200mm rod, 16.0mm diameter
Synonyme(s) :
W 117935
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 195-726-11
L × diam.
200 mm × 16.0 mm