Principaux documents
GF13249256
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
200mm rod, 12.7mm diameter
Synonyme(s) :
W 117930
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 132-492-56
L × diam.
200 mm × 12.7 mm