Principaux documents
GF12107887
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 200 mm, temper unannealed
Synonyme(s) :
FE187930
About This Item
Code UNSPSC :
11171604
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 121-078-87
Longueur
200 mm
Diamètre
16 mm