GF07435717
Silicon
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.95%
Synonyme(s) :
SI006102
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 074-357-17
Poids
100 g
Taille max. des fragments
25 mm
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable