Key Documents
GF05630914
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.50 mm, 8 mm diameter, temper as rolled
Synonyme(s) :
AL010270
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 056-309-14
Diamètre
8 mm
8 mm
Épaisseur
0.50 mm