Key Documents
GF05377349
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 9 mm, weight 10 pcs, red
Synonyme(s) :
PP306850
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 053-773-49
Diamètre
9 mm
Couleur
red
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable