DWKWGW001VTML
Azlon DIY Safety Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
WGW001VTML
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW001VTML
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Application
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caractéristiques et avantages
Supplied with adhesive hazard labels to customise use