DWKFDF036N
Azlon Polypropylene Volumetric Flask With PPE Stopper
class B, capacity 500 mL , with +/-5mL tolerance
Synonyme(s) :
FDF036N
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
class B
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon FDF036N
Capacité
500 mL , with +/-5mL tolerance
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages