D217700
1,4-Dithiane
97%
Synonyme(s) :
(4-Nitrophenyl)acetylene, (4-Nitrophenyl)ethyne, (p-Nitrophenyl)acetylene, 1,4-Dithiacyclohexane, 1-Nitro-4-ethynylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
107-113 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CSCCS1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
LOZWAPSEEHRYPG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable