CLS49952L
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4995
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
closure type Screw cap
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 4995-2L
Capacité
2,000 mL