CLS49605L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
three-neck (Vertical)
Joint
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper joint
Conditionnement
pack of 1
case of 3
Fabricant/nom de marque
Corning 4960-5L
Capacité
5,000 mL