Principaux documents
CLS406012L
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 12,000 mL
Synonyme(s) :
bottom flask, flat flask, florence flask, Corning® 4060
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
Taille de l'obturateur
11
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 4060-12L
Capacité
12,000 mL
Taille du col
(1)
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.