CLS33950LEC
Corning® PYREX® filter discs 1722 μm pore size
body diam. 45 mm, porosity 170-220 μm
Synonyme(s) :
Corning® 33950
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Pyrex® fritted disc, body diam. 45 mm, porosity 170-220 μm
Fabricant/nom de marque
Corning 33950-LEC
Diam. du corps
45 mm
Dimension de pores
170-220 μm porosity