CLS3026500
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3026
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 5.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3026-500
tol. measuring range
2.0 mL
Volume
500 mL