CBR01942
4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-(3-methylphenyl)-1,3-oxazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7FN2O
Poids moléculaire :
190.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
ClCC(N=C(C1=CC=CC(C)=C1)O2)=C2C
InChI
1S/C12H12ClNO/c1-8-4-3-5-10(6-8)12-14-11(7-13)9(2)15-12/h3-6H,7H2,1-2H3
Clé InChI
CZFJTOSWONKWDN-UHFFFAOYSA-N