C32607
2-Chlorocyclohexanone
98%
Synonyme(s) :
α-Chlorocyclohexanone, (±)-2-Chloro-1-cyclohexanone, (±)-2-Chlorocyclohexanone, 2-Chlorocyclohexan-1-one, 2-Chlorocyclohexanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Point d'ébullition
82-83 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
23 °C (lit.)
Densité
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
Clé InChI
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves