BR780752
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 1.5 mL, conical bottom, sterile
Synonyme(s) :
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
graduations
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 780752
Capacité
1.5 mL
Diam. du tube
13 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors