BR152803
BRAND® tubing connector, T-shape
polypropylene, for tubing i.d., 4 ‑ 5 mm
Synonyme(s) :
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
for tubing i.d. 4 ‑ 5 mm
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 152803
Longueur
30 mm