BR13536
BRAND® SILBERBRAND burette, straight stopcock, Class B
amber borosilicate glass (PTFE key), volume 25 mL
Synonyme(s) :
Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber borosilicate glass (PTFE key)
Fabricant/nom de marque
BRAND 13536
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Longueur
550 mm
Volume
25 mL