ALD00546
Serine Hydrolase Inhibitor-19
Synonyme(s) :
tert-Butyl(2-(N,4-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamido)ethyl)(methyl)carbamate, SHI-19
About This Item
Forme
solid
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
CN(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)C)C(N1N=CC(C)=C1)=O
InChI
1S/C14H24N4O3/c1-11-9-15-18(10-11)12(19)16(5)7-8-17(6)13(20)21-14(2,3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Clé InChI
OGWFKBLFWLXJQC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable