937789
Electrode
Thin Film Flexible PET, Circle 1cm2
Synonyme(s) :
SE45
About This Item
Produits recommandés
Description
Electrode coating: Au 3 µin
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
substrate (PET (transparent))
electrode diam.
9.6 mm
electrode surface area
1 cm2
Taille
49 × 16 × 0.17 mm
Poids
0.759 g
Autre catégorie plus écologique