935964
Sodium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethylcarbonate, 1.0 M NaPF6 in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
Synonyme(s) :
1.0 M NaPF6 in EC/DMC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Application: Battery Manufacturing
Forme
solution
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
(NaPF6 0.95-1.10 M)
Impuretés
≤100 ppm Acid
≤100.0 ppm H2O
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F
Point d'éclair (°C)
25 °C