Documents
929409
Sigma-Aldrich
Vitamin E Succinate-(phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33D6H48O5
Poids moléculaire :
536.82
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Conditionnement
This is a bulk stock product. For informaiton on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable