Principaux documents
921416
D-Leucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.13
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
Changement de masse
M+6
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1