Principaux documents
909890
Sigma-Aldrich
[1,1′:4′,1″-Terphenyl]-3,3″- dicarboxylic acid, 2,2″,4,4″,6,6″- hexamethyl-, 3,3″-dimethyl ester
≥97%
Synonyme(s) :
HMTE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
43211915
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥97% (HPLC)
≥97%
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)C)c2ccc(cc2)c3c(c(c(cc3C)C)C(=O)OC)C)C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15-13-17(3)25(27(29)31-7)19(5)23(15)21-9-11-22(12-10-21)24-16(2)14-18(4)26(20(24)6)28(30)32-8/h9-14H,1-8H3
Clé InChI
IANUDESWVWHOND-UHFFFAOYSA-N
Application
HMTE is a diester monomer used for developing high-performance polyesters.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable