903973
Thianthrene S-oxide
≥95%
Synonyme(s) :
Non-fluorinated sulfoxide-based thianthrene reagent, Thianthrene 5-oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H8OS2/c13-15-11-7-3-1-5-9(11)14-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
Clé InChI
NYVGTLXTOJKHJN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Video: Site-selective C-H functionalization by thianthrenation
In the Pipeline: New Chemistry, Making New Things
Ti(Phen)(OC2H5)2Cl2: a highly efficient pre-?catalyst for selective oxidation of organic sulfides to sulfoxides by hydrogen peroxide
Informations légales
This product is manufactured pursuant to a license with Studiengesellschaft Kohle mbH
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable