903183
Benzyl 4-oxo-3-(triethylsilyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Synonyme(s) :
Garg silyl triflate precursor
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H29NO3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.52
Code UNSPSC :
12352005
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.528
Densité
1.082 g/mL
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Température de stockage
−20°C
Application
Benzyl 4-oxo-3-(triethylsilyl)piperidine-1-carboxylate is a precursor to a Garg silyl triflate which upon exposure to fluoride generates a reactive azacyclic allene for cycloaddition reactions.
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
257.9 °F
Point d'éclair (°C)
125.5 °C
Joyann S Barber et al.
Nature chemistry, 10(9), 953-960 (2018-08-01)
For over a century, the structures and reactivities of strained organic compounds have captivated the chemical community. Whereas triple-bond-containing strained intermediates have been well studied, cyclic allenes have received far less attention. Additionally, studies of cyclic allenes that bear heteroatoms