900062
Iron oxide (II,III), nanoparticles
30 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in H2O
Synonyme(s) :
Nano Iron Oxide (II,III) Particles
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
5 mg/mL in H2O
Taille moy. des particules
30 nm (TEM)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable